Documenti fondamentali
840532P
Avanti
18:2 MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Monogalactosyldilinoleoylglycerol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H78O10
Peso molecolare:
779.09
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg (840532P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Stringa SMILE
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C45H78O10/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(47)52-36-38(37-53-45-44(51)43(50)42(49)39(35-46)55-45)54-41(48)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,38-39,42-46,49-51H,3-10,15-16,21-37H2,1-2H3/b13-11-,14-12-,19-17-,20-
BROOMPUVDPTGEG-RHNBIRJRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840532P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)