840030C
Avanti
06:0 PS
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
PS(6:0/6:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (840030C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840030C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840030C
Concentrazione
10 mg/mL (840030C-10mg)
10 mg/mL (840030C-25mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C18H34NO10P.Na/c1-3-5-7-9-16(20)26-11-14(29-17(21)10-8-6-4-2)12-27-30(24,25)28-13-15(19)18(22)23;/h14-15H,3-13,19H2,1-2H3,(H,22,23)(H,24,25);/q;+1/p-1/t14-,15+;/m1./s1
OPDYVXCKOQKYDZ-LIOBNPLQSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- to study its effect on α-syn (α-synuclein) oligomerization by DA (dopamine)
- to prepare phosphatidylserine (PS) liposomes
- as a phospholipid substrate to determine the kinetic parameters for phospholipase C by chromogenic assay
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)