810258E
Avanti
C11 TopFluor™ GM3
Avanti Research™ - A Croda Brand 810258E, ethanol solution
Sinonimo/i:
C11 TopFluor GM3 Ganglioside (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
ethanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810258E-100ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810258E
Concentrazione
0.1 mg/mL (810258E-100ug)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)