Documenti fondamentali
860074W
Avanti
C18:0 GM3 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand 860074W, methanol solution
Sinonimo/i:
C18:0 GM3 Ganglioside (synthetic, ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C59H111N3O21
Numero CAS:
Peso molecolare:
1198.52
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (860074W-100ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860074W
Concentrazione
0.1 mg/mL (860074W-100ug)
Tipo di lipide
sphingolipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@@H](CO)O1.[NH4+]
InChI
1S/C59H108N2O21.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-46(69)61-40(41(66)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)38-77-56-51(73)50(72)53(45(37-64)79-56)80-57-52(74)55(49(71)44(36-63)78-57)82-59(58(75)76)34-42(67)47(60-39(3)65)54(81-59)48(70)
WFQOHDPRXSLGNK-BLVJLEROSA-N
Descrizione generale
Ganglioside monosialodihexosylganglioside (GM3) are membrane-bound glycosphingolipids (GSLs). It comprises a sialic acid residue and an oligosaccharide head structure. GM3 is present in milk and kidney cells. GM3 is the most widely present ganglioside in tissues.
Azioni biochim/fisiol
Ganglioside monosialodihexosylganglioside (GM3) modulates apoptosis, cell proliferation and differentiation. It is also essential for cellular signaling pathways, cell adhesion and mobility. GM3 prevents the action of fibroblast growth factor receptor. Low levels of ganglioside GM3 is associated with the pathogenesis of rheumatoid arthritis. GM3 maintains immunological functions by inhibiting cytokine production.
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860074W-100ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Ganglioside GD1a Avanti Research™ - A Croda Brand 860055P, powder
Avanti
860055P
Ganglioside GD1a
Ganglioside-Total Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
860053P
Ganglioside-Total
Igor Vukovic et al.
Kidney & blood pressure research, 40(3), 306-314 (2015-06-06)
Despite scientific advances, diabetic nephropathy remains both a therapeutical challenge, and one of the major diabetic complications. Chemical structure of gangliosides, the most complex of glycosphingolipids, is characterised by one or more sialic acids and carbohydrate groups linked to a