Documenti fondamentali
810223C
Avanti
C12-NBD Glucosyl Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 810223C
Sinonimo/i:
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-D-glucosyl-β1-1′-sphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H71N5O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
822.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810223C-250ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810223C
Concentrazione
0.25 mg/mL (810223C-250ug)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
C12-NBD Glucosyl Ceramide is suitable for liposome preparation.
Azioni biochim/fisiol
Glucosyl ceramide (GlcCer) is produced by GlcCer synthase from ceramide in the cytosolic membranes of Golgi. In the luminal Golgi membrane, GlcCer participates in the generation of glycosphingolipids.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810223C-250ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The effects of chemically synthesized saposin C on glucosylceramide-beta-glucosidase
Yoneshige A, et al.
Clinical Biochemistry, 48(16-17), 1177-1180 (2015)
Glycosphingolipid synthesis requires FAPP2 transfer of glucosylceramide
D?Angelo G, et al.
Nature, 449(7158), 62-62 (2007)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
810223C-250UG4061837666902