Documenti fondamentali
870857P
Avanti
24:0(d4) carnitine
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
Tetracosanoyl (9,9,10,10-d4) L-carnitine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H57D4NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
515.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (870857P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCC([2H])(C(CCCCCCCCCCCCCC)([2H])[2H])[2H])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C31H61NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-31(35)36-29(27-30(33)34)28-32(2,3)4/h29H,5-28H2,1-4H3/t29-/m1/s1/i18D2,19D2
YDUFZFUYBBPVLJ-AIZYUZNISA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870857P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)