Documenti fondamentali
810152P
Avanti
14:0-12:0 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand 810152P, powder
Sinonimo/i:
1-myristoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H64N5O11P
Numero CAS:
Peso molecolare:
785.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810152P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810152P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl) phosphoethanolamine (NBD PE) is a fluorescently labeled lipid localized to the membrane interface. The molecule contains NBD as a fluorophore moiety linked to the headgroup of phosphatidylethanolamine. Phosphoethanolamine is the second most abundant, metabolically related aminophospholipid. It is mostly enriched in brain.
Azioni biochim/fisiol
Phosphoethanolamine present in cardiac myocytes plays a vital role in the prevention of cell damage after ischemia. N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl) phosphoethanolamine (NBD PE) supports the sensing of the Red edge excitation shift (REES) phenomenon with the unique motional and dielectric properties it possesses.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810152P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Application of NBD-labeled lipids in membrane and cell biology
Fluorescent methods to study biological membranes, 37-50 (2012)