Documenti fondamentali
810143C
Avanti
14:0 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand 810143C
Sinonimo/i:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H70N5O11P
Numero CAS:
Peso molecolare:
815.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810143C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810143C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810143C
Concentrazione
1 mg/mL (810143C-1mg)
1 mg/mL (810143C-5mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
14:0 NBD PE is suitable for the preparation of phospholipid vesicles for lipid mixing assay. It is also suitable to use as fluorescent phospholipid derivative to study the effect of its exchange between β-lactoglobulin (β-LG) and phosphatidylcholine (POPC) bilayers.
Azioni biochim/fisiol
NBD PE (1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)) can be used liposome preparation. In which, it might serve as a measure of steady-state fluorescence anisotropy. This might be useful to analyse the mitochondrial membrane structure.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810143C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810143C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)