810133P
Avanti
18:1-12:0 NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810133P, powder
Sinonimo/i:
1-Oleoyl-2-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-sn-Glycero-3-Phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810133P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810133P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810133P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as an optical probe of dynamics in the preparation of liposomes
- as the fluorophore in the formation of neuropathy target esterase (NTE) catalytic domain (NEST) proteoliposome
- as a component in bilayer membranes
- to prepare lipid vesicles
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)