710332C
Avanti
14:0 Cardiolipin (ammonium salt)
1′,3′-bis[1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (ammonium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1,1′,2,2′-tetramyristoyl cardiolipin (ammonium salt); 1,1′,2,2′-tetratetradecanoyl cardiolipin (ammonium salt); CL(1′-[14:0/14:0],3′-[14:0/14:0])
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (710332C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 710332C
Concentrazione
10 mg/mL (710332C-25mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as a standard in tandem mass spectrometry
- in the preparation of membrane proximal region (MPR) of human immunodeficiency virus (HIV-1) glycoprotein 41 (gp41)-lipopeptide conjugate and liposomes
- as a component of micelle for suspending C8 ceramide substrate in ceramide kinase assay
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)