700363P
Avanti
S-Geranylgeraniol-L-Cysteine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
S-((2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraen-1-yl)-L-cysteine
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 x 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700363P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3