Key Documents
700362O
Avanti
(E,E,E)-Geranylgeraniol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraen-1-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H34O
Peso molecolare:
290.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352212
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
oil
Confezionamento
pkg of 1 x 10 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700362O-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3