Documenti fondamentali
700165P
Avanti
3ß-OH-7-oxocholenic acid
powder
Sinonimo/i:
3β-hydroxy-7-oxo-5-cholenic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H36O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700165P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)