AB1255
Anti-Cytochrome P450 Enzyme CYP1A1 and CYP1A2 Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AHRR(57491)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: rat hepatic microsomal fraction.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1