700073P
Avanti
T-MAS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
14-norlanosterol; 4,4-dimethylzymosterol; T-MAS; 110892, 4,4-dimethylcholest-8(9),24-dien-3β-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
4,4-dimethyl-cholest-8(9),24-dien-3β-ol
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700073P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h9,20,22-23,25-26,30H,8,10-18H2,1-7H3/t20-,22-,23+,25+,26+,28-,29-/m1/s1
CHGIKSSZNBCNDW-QGBOJXOESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)