241601C
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
60% (Egg), Avanti Polar Lipids, Chloroform Solution
Sinonimo/i:
L-α-Phosphatidylcholine (Egg, Chicken-60%) (Total Egg Phosphatide Extract)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Egg PC (60%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 2 × 20 mL (241601C-1g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
25 mg/mL (241601C-1g)
Tipo di lipide
phosphoglycerides
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)