Documenti fondamentali
841138C
Avanti
Egg PG
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
L-α-phosphatidylglycerol (Egg, Chicken) (sodium salt)
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (841138C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (841138C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (841138C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL (841138C-25mg)
25 mg/mL (841138C-200mg)
25 mg/mL (841138C-500mg)
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
FJXDNGDRHUDFST-XQYKCTAGSA-M
Descrizione generale
Phosphatidylglycerol (PG) is one of the major phospholipids in food and biological tissues. PG is the anionic phospholipid in the membranes of Staphylococcus sp. and Escherichia coli. PG is present in low amounts in mammalian membranes. Structurally, PG has two acyl chains esterified to a glycerol, bonded to a headgroup structure that has phosphate and carries negative charge. PG is synthesized from cytidine phosphate-diacylglycerol (CDP-DAG).
Applicazioni
Egg PG has been used:
  • as a phospholipid to test the binding ability of SEIPIN, an integral membrane protein of endoplasmic recticulum
  • as a standard for photodynamic treatment
  • as a standard for the identification of phospholipids by thin layer chromatography and electrospray ionization-mass spectra (ESI-MS)
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylglycerol (PG) is present in amniotic fluid and indicates fetal lung maturity. It functions as a precursor for cardiolipin in animals. In plants, PG is present in thylakoid membranes and plays a central role in photosynthesis.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (841138C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (841138C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (841138C-500mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Egg PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840051P
Egg PC
Egg PA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840101P
Egg PA
14:0 Lyso PC 1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Avanti
855575P
14:0 Lyso PC
Cardiolipina ≥97% (TLC), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
C0563
Cardiolipina
Photodynamic oxidation of Escherichia coli membrane phospholipids: new insights based on lipidomics
Alves E, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 27(23), 2717-2728 (2013)
The
The Membranes of Cells, 27(23) (2016)
Eliana Alves et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 27(23), 2717-2728 (2014-03-05)
The irreversible oxidation of biological molecules, such as lipids, can be achieved with a photosensitizing agent and subsequent exposure to light, in the presence of molecular oxygen. Although lipid peroxidation is an important toxicity mechanism in bacteria, the alterations caused
Validation of an LC-MS/MS method for the quantification of choline-related compounds and phospholipids in foods and tissues
Xiong Y, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 911, 170-179 (2012)
Michael J Volles et al.
Journal of molecular biology, 366(5), 1510-1522 (2007-01-16)
To investigate the alpha-synuclein protein and its role in Parkinson's disease, we screened a library of random point mutants both in vitro and in yeast to find variants in an unbiased way that could help us understand the sequence-phenotype relationship.