Z768006
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 100 mL without handles
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
Caratteristiche
fits flask 100 mL without handles
Holds 1x 100 ml
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 0025000634
Categorie correlate
Descrizione generale
Flask carrier without handle for use IKA stirrers, can hold 1 x 100ml round bottom flask. Outside diameter 142 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z768006-1EA | 4061832775456 |