Z767859
EUROSTAR 200 control P4 overhead stirrer
AC/DC input 115 V AC
Sinonimo/i:
electronic overhead stirrers, laboratory mixers, laboratory stirrers, overhead stirrers
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
temp sensor PT-1000
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 4090001
Campo di misura della temperatura
-10-350 °C
timing measuring range
1-6000 min
Parametri
0/4-530 rpm speed
Largh. × alt. × prof.
91 mm × 379 mm × 231 mm
Diam. asta × lung.
16 mm × 220 mm
Capacità agitatore
100 L
Uscita
76 W
Categorie correlate
Descrizione generale
- Multilingual TFT display
- Programmable functions
- Integrated temperature measurement
- Interval operation
- Timer function
- Adjustable safety circuit
- Locked function
- Infinitely adjustable speed
- Overload protection
- Short-term overload operation
- Slim casing
- Quiet operation
- Error code display
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)