Z742362
2MAG FABdrive strong magnetic stirrer for up to 1,000 L
for use with external FABcontrol control unit
Sinonimo/i:
high volume stirrer, induction plate, induction stirrer, laboratory stirrer, magnetic stir plate, magnetic stirrer
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
2mag 50101
Parametri
-10-50 °C temp. limit (at 95% humidity)
80-990 rpm speed
Largh. × prof. × alt.
180 mm × 180 mm × 75 mm
Dimensioni della piastra × Largh. × Lungh.
× 180 mm × 180 mm
Volume max.
1-1000 mL , per stirring position
Peso
9.0 kg
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742362-1EA | 4061834789505 |