Documenti fondamentali
BMSIPS2050PT4
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
4-arm, PTFE-coated
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE-coated
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific IPS2050-P-T4
diam. × lung.
65 mm × 300 mm
Descrizione generale
4-arm PTFE coated propeller is useful for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Applicazioni
stirring, mixing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)