Z742525
Block for digital dry bath and MyBlock™
for 24 x 1.5 mL tubes, or 32 x 0.2 mL and 14 x 0.5 mL tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Quick-Flip universal block
Caratteristiche
Holds 24 x 1.5-2.0 mL & 14 x 0.5ml
Holds 6 x PCR strips / 48 x 0.2 mL or 1 PCR Plate
for 24 x 1.5 mL tubes, or 32 x 0.2 mL and 14 x 0.5 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BSWCMB
Descrizione generale
- Material: high grade aluminum
- Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)