Z742518
Block for digital dry bath and MyBlock™
Holds 24 x 0.5 mL tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 24 x 0.5 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BSW05
Categorie correlate
Descrizione generale
For use with Benchmark Digital Dry Bath
- Material: high grade aluminum
- Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Note legali
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742518-1EA | 4061835329922 |