Documenti fondamentali
Z740650
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 50 mL, stopper joint: 1, volume 20-50 mL, accuracy: 10 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass flask
flat bottom
Giunto
joint: stopper1
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pkg of 12 ea
Campo di misura del volume
20-50 mL, accuracy: 10 mL
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Altre note
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z740650-12EA4061832120713