Documenti fondamentali
Z722847
Accessori per centrifuga Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R
Rotor, 6 place for CYTO, swing out, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Caratteristiche
to hold 6 x 1660, 1680 buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1626
Parametri
2,039 max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Totafix 32A and Universal 320/320R
Descrizione generale
Carriers not included.
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)