Z740654
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 250 mL, stopper joint: 6, volume 50-200 mL, accuracy: 25 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
flat bottom
Giunto
joint: stopper6
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pkg of 12 ea
Campo di misura del volume
50-200 mL, accuracy: 25 mL
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Altre note
Browse all Erlenmeyer flasks
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740654-12EA | 4061832120751 |