Z740631
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 150 mL, dish diam. × H 70 mm × 40 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
pack of 6 ea
Capacità
150 mL
Diam. × Alt. piastra
70 mm × 40 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740631-6EA | 4061833641385 |