Documenti fondamentali
Z740636
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 270 mL, dish diam. × H 95 mm × 55 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
pack of 6 ea
Capacità
270 mL
Diam. × Alt. piastra
95 mm × 55 mm
Descrizione generale
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H6750-250MG
H6750-100MG
H6750-1G4061833801765
H6750-50MG
Z740636-6EA4061833641408