Documenti
Z677868
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 200, non-sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiali
colorless tip
yellow
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 1000 ea (Bag)
Produttore/marchio commerciale
Finn 94060320
Volume massimo
200 μL
Intervallo di volume
1-200 μL
Descrizione generale
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2