Documenti fondamentali
Z552704
Sigma-Aldrich
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 19/22, GL 14 thread
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Giunto
male joint: ST/NS19/22
Raccordi
GL 14 thread
Categorie correlate
Descrizione generale
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z552704-1EA4061832113067