Z530735
Space Saver vacuum manifold
positions, 5, L 305 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Caratteristiche
positions 5
Lunghezza
305 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Designed for laboratories where space is at a premium.
Features:
Features:
- Takes up 35% less space than the traditional 5-position manifold
- Compact size with ample space for lattice clamps
- High-vacuum PTFE valves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z530735-1EA | 4061832116648 |