Documenti fondamentali
Z413356
Sigma-Aldrich
Aldrich® Hempel column
Vacuum-jacketed, effective L 300 mm, O.D. × I.D. 38 mm × 19 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Giunto
joint ST/NS24/40
D.E. × D.I.
38 mm × 19 mm
Lungh. effettiva
300 mm
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)