Z516961
Aldrich® Snyder distilling column
two sections, Joints: ST/NS 14/20 (2)
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
Joints: ST/NS14/20 (2)
Diam. int. × diam. est.
9 mm × 13 mm
Lungh. effettiva
125 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z516961-1EA | 4061832116341 |