Z400742
Chromatography funnel
volume 960 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene (Unbreakable)
tecniche
LPLC: suitable
Capacità
960 mL
Lungh. stelo
70 mm
D.E. sommità
168 mm
Volume
960 mL
Descrizione generale
Use for solvent addition in flash chromatography. Designed to not disturb the top layer of the column; a perforated stem with a closed-end permits solvent to pour down column walls.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)