Documenti fondamentali
Z400734
Supelco
Chromatography funnel
volume 960 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
Materiali
polypropylene (Unbreakable)
tecniche
LPLC: suitable
Capacità
960 mL
Lungh. stelo
50 mm
D.E. sommità
168 mm
Volume
960 mL
Descrizione generale
Use for solvent addition in flash chromatography. Designed to not disturb the top layer of the column; a perforated stem with a closed-end permits solvent to pour down column walls.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)