Documenti fondamentali
Z319449
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
glass, volume 250 mL, joint: SJ 29/32
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
glass
pear-shaped
single-neck
Giunto
joint: SJ29/32
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Büchi 00433
Capacità
250 mL
Volume
250 mL
Descrizione generale
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z319449-1EA