Documenti fondamentali
Z515604
Sigma-Aldrich
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, non-coated, heavy wall
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
long
pear-shaped
single-neck
Giunto
joint: ST/NS29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Büchi equivalent, 00433
Capacità
250 mL
Descrizione generale
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z515604-1EA4061837626326