Documenti fondamentali
Z402958
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 50 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
VB.02
Materiali
glass
pear-shaped
single-neck
Giunto
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Büchi 08750
Capacità
50 mL
Volume
50 mL
Descrizione generale
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)