Z305154
Duran® laboratory bottles, with caps
capacity 25 mL, blue PP screw cap and pouring ring
Sinonimo/i:
218011453, Bottles with Caps
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3 bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Giunto
Joints threaded neck (GL25)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable
graduations
with cap
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 21 801 14 5
Capacità
25 mL
diam. × alt.
36 mm × 74 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)