Documenti fondamentali
SYNA652440
Synthware long stem inlet adapter
joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A652440, glass inlet adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A652440
Categorie correlate
Descrizione generale
With standard taper top outer and lower inner joints with sealed in lower tube extending below inner joint.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)