Documenti fondamentali
Z304328
Quickfit® dropping funnel
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/23
Sinonimo/i:
D1/01
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
Giunto
joint: ST/NS14/23
Produttore/marchio commerciale
Quickfit D1/01
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
25 mL
Descrizione generale
Cylindrical, with ground glass joints and glass stopcock.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z304328-1EA4061832830049