Key Documents
Z304352
Quickfit® dropping funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26
Sinonimo/i:
D1/22
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS19/26
Produttore/marchio commerciale
Quickfit D1/22
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Cylindrical, with ground glass joints and glass stopcock.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)