Z304514
Quickfit® pressure equalising dropping funnel
capacity 250 mL, Pear-shaped, male joint: ST/NS 19/26, female joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
DE250/32
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
female joint: ST/NS24/29
male joint: ST/NS19/26
Caratteristiche
Pear-shaped
Produttore/marchio commerciale
Quickfit DE 250/32
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
250 mL
Descrizione generale
With GP Rotaflo stopcocks
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z304514-1EA | 4061832830117 |