Documenti fondamentali
Z303542
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 29/32, side joint: ST/NS 19/26
Sinonimo/i:
FR250/4S/22A
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Giunto
center joint: ST/NS29/32
side joint: ST/NS19/26
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FR250/4S/22A
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
135 mm
Capacità
250 mL
Descrizione generale
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)