Documenti fondamentali
Z279765
Sigma-Aldrich
Suba-Seal® silicone rubber septa
fits neck I.D., 19.0 mm, joint: ST/NS 19/22
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
Materiali
rubber septa (silicone)
translucent septa
Giunto
joint: ST/NS19/22
Caratteristiche
fits neck I.D. 19.0 mm
Produttore/marchio commerciale
Suba-Seal®
Descrizione generale
Suba-Seal® silicone rubber septa with turnover flange grips outside of the container neck promote a double seal in conjunction with annular serrations on the hollow plug. The annular serrations of the septa depress themselves against the inside wall of the bottleneck, making each serration a suction sealing point.
Caratteristiche e vantaggi
  • Translucent silicone rubber septa
  • Contains no pigments, waxes, or molding agents
  • Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
  • Autoclavable for sterile uses
  • Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
Note legali
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z279765-10EA4061832794365