Z303526
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 19/26, side joint: ST/NS 19/26
Sinonimo/i:
FR250/2S/22A
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Giunto
center joint: ST/NS19/26
side joint: ST/NS19/26
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FR250/2S/22A
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
128 mm
Capacità
250 mL
Descrizione generale
- One vertical neck
- Two angled side necks
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)