CLS139545LTR
Pouring ring for Corning® media storage bottles
clear, GL 45
Sinonimo/i:
storage vessel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 1395-45LTR
Colore
clear
Raccordi
GL 45
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)