Z288993
Hamilton® needles for RN syringes
volume 2.5-100 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22 ga
Caratteristiche
needle bevel tip
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7758-01
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
2.5-100 μL
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)