Key Documents
Z118125
Hamilton® needles for RN syringes
volume 2.5-100 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 101.5 mm (4 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
stainless steel needle (point style 4)
Misura ago
22 ga
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7804-01
Lungh. ago
101.5 mm (4 in.)
Volume
2.5-100 μL
Caratteristiche e vantaggi
22° bevel
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)