Key Documents
Z282006
Coors alumina mortar
capacity 15 mL, O.D. × H 65 mm × 31 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41101702
Materiali
alumina
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 60361
D.E. × alt.
65 mm × 31 mm
Capacità
15 mL
Descrizione generale
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Coors™ porcelain mortar capacity 50 mL, O.D. × H 70 mm × 47 mm
Z247464
Coors porcelain mortar